Learn More
Zinc, granulaire, 30 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-41072
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
7440-66-6
Zn
65.38
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
23994
CHEBI:30185
zinc
[Zn]
7440-66-6
Zn
65.38
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
23994
CHEBI:30185
zinc
[Zn]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Zinc
Couleur Gris
Note relative au nom 30 mesh, p.a.
Point de fusion 420.0°C
Point d’ébullition 907.0°C
Densité 7.1400g/mL
Formule linéaire Zn
Quantité 100 g
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Merck Index 15, 10326
Poids de la formule 65.38
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Conditionnement Flacon en plastique
Forme Poudre granulaire fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc, granular, 20 mesh
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide pyrophorique Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser du sable pour l'extinction.