Learn More
Nitrate de zinc hexahydraté, extra-pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Spécification
Point de fusion | 36°C |
Couleur | Blanc |
pH | 5.1 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 250 g |
Poids de la formule | 297.46g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |