Learn More
Phosphate de zinc (ortho), Puratronic™, 99,995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11392108
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7779-90-0
O8P2Zn3
386.08
MFCD00036282
LRXTYHSAJDENHV-UHFFFAOYSA-H
zinc phosphate, delaphos, trizinc diphosphate, zinc orthophosphate, trizinc phosphate, delaphos 2m, bonderite 40, granodine 80, microphos 90, granodine 16nc
24519
diphosphate de trizinc
[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7779-90-0
O8P2Zn3
386.08
MFCD00036282
LRXTYHSAJDENHV-UHFFFAOYSA-H
zinc phosphate, delaphos, trizinc diphosphate, zinc orthophosphate, trizinc phosphate, delaphos 2m, bonderite 40, granodine 80, microphos 90, granodine 16nc
24519
diphosphate de trizinc
[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Zinc phosphate (ortho)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Zn3(PO4)2
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 386.05
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Densité 3.75 g/mL