Learn More
Séléniure de zinc, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024750
17.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1315-09-9
SeZn
144.35
MFCD00011296
GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
zinc(2+) selandiide
[Zn++].[Se--]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1315-09-9
SeZn
144.35
MFCD00011296
GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
zinc(2+) selandiide
[Zn++].[Se--]
Zinc selenide is used to form II-VI light-emitting diodes and diode lasers. It is doped with chromium (ZnSe:Cr) has been used as an infrared laser gain medium. It is used as an infrared optical material. It is used in x-ray and gamma ray detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le séléniure de zinc est utilisé pour former des diodes électroluminescentes et des lasers à diodes II-VI. Il est dopé avec du chrome (ZnSe:Cr) a été utilisé comme milieu de gain laser infrarouge. Il est utilisé comme matériau optique infrarouge. Il est utilisé dans les détecteurs de rayons X et de rayons gamma.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les bases. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Zinc selenide
Point de fusion >1100°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3283
Merck Index 14,10156
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 144.33
Odeur Odorless
Densité 5.42^1^5