Learn More
Heptahydrate de sulfate de zinc, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15693490
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
7446-20-0
H14O11SZn
287.54
MFCD00149894
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
62640
CHEBI:32312
sulfate de zinc heptahydraté
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
7446-20-0
H14O11SZn
287.54
MFCD00149894
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
62640
CHEBI:32312
sulfate de zinc heptahydraté
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Puriss. p.a., réactif ACS, réactif ISO, réactif Pharmacopée européenne, ≥ 99,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Zinc Sulfate Heptahydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 25 kg
Formule linéaire ZnSO4 · 7H2O
Numéro UN 3077
Poids de la formule 287.56g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité ACS/certifié pur