Learn More
Sulfate de zinc hexahydraté, 99 %, réactif de qualité ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-40899
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
7446-20-0
H14O11SZn
287.54
MFCD00149894
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
62640
CHEBI:32312
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
7446-20-0
H14O11SZn
287.54
MFCD00149894
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
62640
CHEBI:32312
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Zinc sulfate heptahydrate
Point de fusion 100.0°C
Couleur Blanc
pH 4.4 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 103% (Complexometry)
Formule linéaire ZnSO4·7H2O
Merck Index 15, 10359
Informations sur la solubilité Solubility in water: 960g/L. Other solubilities: 1g/2.5mL glycerol, insoluble in alcohol
Nom IUPAC sulfate de zinc heptahydraté
Poids de la formule 287.53
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc sulfate heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Zinc sulfate heptahydrate, Zinc sulfate