Learn More
Solution de sulfate de zinc 0,05 M (0,05 N), concentrat conforme aux normes du NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 Ampule
6 Ampules
Spécification
Point de fusion | 0°C |
Point d’ébullition | 100°C |
Quantité | 1 Ampule |
Conditionnement | Ampoule |
Forme | Liquide |