Learn More
Sulfure de zinc, 99,995 % (métaux), Alfa Aesar™
Marque: Alfa Aesar 045454.18
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 1314-98-3 Poids : 0.05000kg
Quantité. | 50g |
---|
Identifiants chimiques
1314-98-3 | |
97.44 | |
WGPCGCOKHWGKJJ-UHFFFAOYSA-N | |
14821 | |
S=[Zn] |
SZn | |
MFCD00011301 | |
zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide | |
thioxozinc |
Spécification
Zinc sulfide | |
99.995% (metals basis) | |
MFCD00011301 | |
Insoluble in water. | |
S=[Zn] | |
97.44 | |
97.43 | |
4.1 g/mL | |
50g |
1314-98-3 | |
SZn | |
zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide | |
WGPCGCOKHWGKJJ-UHFFFAOYSA-N | |
thioxozinc | |
14821 | |
6 mm et pièces en bas | |
1700°C |