Learn More
Alfa Aesar™ Creuset en zirconium
Marque: Alfa Aesar™ 035966.KT
Code nomenclature Nacres: NB.45
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
With Snapon Ring; Ring/ Rim OD: 50mm | |
47mm | |
36mm | |
Zirconium |