Learn More
Oxyde de zirconium(IV), ≥99 % (pureté du métal, à l’exception de Hf), HfO2 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11391189
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
1314-23-4
O2Zr
123.22
MFCD00011310 MFCD01868884
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
62395
dioxozirconium
O=[Zr]=O
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
1314-23-4
O2Zr
123.22
MFCD00011310 MFCD01868884
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
62395
dioxozirconium
O=[Zr]=O
Zirconium(IV) oxide is used in the production of piezoelectric crystals and also used in the high frequency induction coils and ceramic glazes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition ca 5000°C
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) Oxide
Point de fusion ∽2700°C
Forme physique Poudre maillée de -325
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage ≥99%, metal basis
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in sulfuric acid and hydrofluoric acid.
Poids de la formule 123.22
Densité 5.89