Learn More
RETSCH Couvercles d’aération en oxyde de zirconium
2066.84€ - 5008.50€
Spécification
Type de produit | Aeration Lid |
---|---|
Type de bouchon | Aeration Lid |
Matériau | Zirconium Oxide |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15330964
|
RETSCH
01.107.0569 |
Oxyde de zirconium |
5008.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11914382
|
RETSCH
22.107.0010 |
Zirconium Oxide |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15300964
|
RETSCH
01.107.0564 |
Zirconium Oxide |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Aeration Lid | |
Aeration Lid | |
Zirconium Oxide |