Learn More
Oxyde de zirconium, yttria stabilisée, pièces de broyage, 5 mm de diamètre, Alfa Aesar™
Spécifications : oxyde d’yttrium (mole) 3 %, dureté 12, niveau d’impureté total < 0,1
Marque:  Alfa Aesar 043285.A1
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Quantité 1kg
Code produit. 11389408
  • 358.00€ / 1kg
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
MFCD00145546
Spécification
Zirconium oxide
Off-white chunks
Odorless
1kg
MFCD00145546
6.02
Blanc
Vidéos
FDS Documents