Learn More
ZM39923 hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress ZM39923 hydrochloride is a JAK3 inhibitor, with a pIC50 of 7.1; ZM39923 hydrochloride also potently inhibits tissue transglutaminase (TGM2) with an IC50 of 10 nM.
166.05€ - 552.15€
Spécification
Nom chimique ou matériau | ZM39923 hydrochloride |
---|---|
Forme physique | Solid |
CAS | 1021868-92-7 |
Couleur | Blanc |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16431467
![]() |
Medchem Express
HY-12589 |
50 mg |
552.15€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16425258
![]() |
Medchem Express
HY-12589 |
10 mg |
166.05€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ZM39923 hydrochloride is a JAK3 inhibitor, with a pIC50 of 7.1Spécification
ZM39923 hydrochloride | |
1021868-92-7 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease | |
O=C(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)CCN(C(C)C)CC3=CC=CC=C3.[H]Cl | |
367.91 | |
Research |
Solid | |
Blanc | |
C23H26ClNO | |
DMSO : ≥ 47 mg/mL (127.75 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.72 mM; Need ultrasonic) | |
367.91 | |
99.86% |
Sécurité et traitement
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.