missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF192 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène ZNF192
Concentration 0.29 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16811275
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
21656-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16801275
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
21656-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This gene encodes one of four subunits of the splicing factor 3B. The protein encoded by this gene cross-links to a region in the pre-mRNA immediately upstream of the branchpoint sequence in pre-mRNA in the prespliceosomal complex A. It also may be involved in the assembly of the B, C and E spliceosomal complexes. In addition to RNA-binding activity, this protein interacts directly and highly specifically with subunit 2 of the splicing factor 3B. This protein contains two N-terminal RNA-recognition motifs (RRMs), consistent with the observation that it binds directly to pre-mRNA.
Spécification

Spécification

ZNF192
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q15776
7745, 93681
ZNF192 Fusion Protein Ag16381
Primary
-20°C
ZKSCAN8
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
LD5 1, zinc finger protein 192, ZKSCAN8, ZNF192
Zkscan8
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications