missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ ZNF26 Recombinant Protein

Marque:  Abnova™ H00007574-P01.25ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16151982

  • 508.00€ / 25µg
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spécification

Spécification

AAH08211.1
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
47.52
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MHTGEKPYQCSDCGKAFNMKTQLIVHQGVHTGNNPYQCGECGKAFGRKEQLTAHLRAHAGEKPYGCSECGKAFSSKSYLVIHRRTHTGERPYECSLCERAFCGKSQLIIHQRTHSTEKPYECNECEKAYPRKASLQIHQKTHSGEKPFKCSECGKAFTQKSSLSEHQRVHTGEKPWKCSECGKSFCWNSGLRIHRKTHK
FLJ20755/KOX20
ZNF26
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7574
ZNF26 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ZNF26
Human
Recombinant
Solution
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions