missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF446 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ZNF446 |
---|---|
Concentration | 0.24 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16835774
|
Proteintech
16218-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16825774
|
Proteintech
16218-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ZNF446 contains a KRAB and three C(2)H(2) zinc fingers. ZNF446 is a transcription repressor when fused to GAL4 DNA-binding domain and co-transfected with VP-16. Overexpression of ZNF446 in COS-7 cells inhibits the transcriptional activities of SRE.Spécification
ZNF446 | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9NWS9 | |
55663 | |
ZNF446 Fusion Protein Ag9266 | |
Primary | |
-20°C | |
ZNF446 |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
zinc finger protein 446, ZKSCAN20, ZNF446, ZSCAN30 | |
ZNF446 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |