Learn More
ZNF695 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spécification
Antigène | ZNF695 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804125
|
Proteintech
25556-1-AP-20UL |
20 μL |
129.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16894115
|
Proteintech
25556-1-AP-150UL |
150 μL |
349.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ZNF695 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8IW36 | |
57116 | |
ZNF695 Fusion Protein Ag22202 | |
Primary | |
-20°C | |
ZNF695 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
RP11 551G24.1, SBZF3, zinc finger protein 695, Zinc finger protein SBZF3, ZNF695 | |
ZNF695 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |