Learn More
ZNF846 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ZNF846 |
---|---|
Concentration | 0.37 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802995
|
Proteintech
24514-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892985
|
Proteintech
24514-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ZNF846 may be involved in transcriptional regulation.Spécification
ZNF846 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat | |
Q147U1 | |
162993, 363022 | |
ZNF846 Fusion Protein Ag21687 | |
Primary | |
-20°C | |
ZNF846 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
zinc finger protein 846, ZNF846 | |
Zfp846, ZNF846 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |