Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Zolder
Des dessus en Nubuck huilé hydrofuge avec protection interne en acier de l’orteil et une adhérence “antidérapante” exceptionnelle, même sur des surfaces humides et graisseuses.
Marque: Emma Safety Footwear MM50884644
Informations supplémentaires : Poids : 1.91000kg
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- GripForce™ Duo/HRO
- Nubuck huilé
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Zolder | |
Nubuck huilé |
Marron | |
Cuir Nappa pleine fleur / cuir divisé | |
44 |