Learn More
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate / Sciclone et Tecan™ TEMO Acquarius Genmate : 100 μ l
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de pointe:
Automatisation, Rond
Maxymum Recovery, Rond
Standard, Rond
Étalon, Rond
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
Description
- Format des pointes : 96 pointes et 384 pointes
- Plage de volume de la pointe : 25 μ l à 200 μl
- Matériau de la pointe : En PP transparent
- Sans RNase / DNase, ni ADN génomique humain
- Apyrogènes
- Options disponibles :
- Avec ou sans filtres résistants aux aérosols
- non stériles ou stériles
- surface standard ou Axygen™ Maxymum Recovery™ - Tête compatible : HV96, CAS-4200-1 (20 - 150 μl/s), LV96, LV384
- Format de rack : Non ANSI (96) et ANSI/SLAS (384)
- Les portoirs de tubes sont en PP
Informations sur la commande
96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 100 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Couleur de rack | Gris |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Non certifiée ANSI |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Maxymum Recovery, Rond |
| Conditionnement | Rack non SBS |
| Afficher plus |