Learn More
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate / Sciclone et Tecan™ TEMO Acquarius Genmate : 200 μ l
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Type de pointe:
Automatisation, Rond
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
Description
- Pointes transparentes
- Format : 96 puits
- Faites en propylène
- Produit certifié sans RNase ni DNase
- Apyrogènes
- Filtres résistant aux aérosols
- Stérile
- Compatibilité : Tecan™ Freedom Evo™, TeMo et Aquarius avec tête MCA96, Zymark™/Caliper RapidPlate™/SciClone™ avec tête HV96/tête de CAS-4200-1ch.-20-150 μl/s
Informations sur la commande
96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Couleur de rack | bleu |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Non certifiée ANSI |
| À utiliser avec (application) | Maxymum Recovery™ pour améliorer davantage la justesse et la précision tout en réduisant la perte d’échantillon |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Automatisation, Rond |
| Afficher plus |