Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de renaturation zymogramme, 10 X
24.40€ - 41.20€
Spécification
Description | Incolore |
---|---|
Concentration | 10X |
Type de produit | Tampon |
Forme | Liquide |
Conditions de stockage | Température ambiante |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15495399
|
Thermo Scientific™
J63137.K2 |
1L |
41.20€
1L |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15485399
|
Thermo Scientific™
J63137.AP |
500mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Incolore | |
Tampon | |
Température ambiante |
10X | |
Liquide |