Learn More
Clinisafe™ 11.5 L Clinical Waste Container
Our Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
Marque: Clinisafe™ 51922430
Informations supplémentaires : Poids : 12.44000kg
Description
- Clinisafe™ offre une solution de gestion durable des déchets cliniques sur le marché, qui réduit votre empreinte carbone et vous aide à atteindre le niveau zéro déchet.
- Le récipient Clinisafe™ de 11,5 l est spécialement conçu pour permettre l’élimination sûre des déchets cliniques non tranchants. La gamme de récipients de déchets cliniques Clinisafe™ a été conçue pour contenir les déchets anatomiques et de laboratoire.
- Caractéristiques et avantages
- Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
- Joint hermétique antifuite de haut niveau
- Fermeture temporaire et fermeture finale en 4 clics pour éviter les déversements involontaires et le surremplissage potentiels
- Poignée de transport pour faciliter le transport
- Large ouverture
- Conforme aux normes UN3292
Spécification
11,5 L | |
Jaune | |
314 x 630 x 783 mm | |
Élimination sûre des déchets cliniques non tranchants |
Réglementation du Royaume-Uni, UN3292 | |
Gris | |
20/Carton | |
Conteneur à déchets |