Learn More
Clinisafe™ 11.5 L Clinical Waste Container
Our Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
183.00€
Spécification
Type de produit | Conteneur à déchets |
---|---|
Capacité (métrique) | 11,5 L |
Certifications/Conformité | Réglementation du Royaume-Uni, UN3292 |
Couleur | Gris |
Dimensions (L x l x H) | 314 x 630 x 783 mm |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17621735
|
Clinisafe™
51922415 |
Rouge |
183.00€
20 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17631735
|
Clinisafe™
51922430 |
Jaune |
183.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Clinisafe™ offer a sustainable clinical waste management solution into the market, that reduces your carbon footprint and helps you on the road to net zero.
- The 11.5 L Clinisafe™ container is specifically designed to enable the safe disposal of non-sharps clinical waste. Clinisafe™ Clinical Waste Container range has been designed to hold anatomical and laboratory waste.
- Features and benefits
- Made from low carbon footprint recycled material
- High-level leak-resistant hermetic seal
- Temporary closure and 4 click final closure features to prevent potential spillages and overfilling
- Carry handle for easy transportation
- Large aperture
- Compliant with UN3292
Spécification
Conteneur à déchets | |
Réglementation du Royaume-Uni, UN3292 | |
314 x 630 x 783 mm | |
Élimination sûre des déchets cliniques non tranchants |
11,5 L | |
Gris | |
20/Carton |