Learn More
Fisherbrand™ Flacon avec col en verre à sertir de 11 mm
Flacons standard pour GC et HPLC.
Marque: Fisherbrand™
15.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21965" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
- Flacon avec col à sertir de 11 mm
Spécification
Transparent | |
Verre | |
GC, HPLC | |
À sertir | |
<100 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Non |
11.6 mm | |
2 ml | |
Non | |
CleanPack, boîte en PP | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND11 |