Learn More
Fisherbrand™ Flacon avec col en verre à sertir de 11 mm
Flacons standard pour GC et HPLC.
17.95€ - 20.80€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 11.6 mm |
Matériau | Verre |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Type de goulot | À sertir |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Marking Spot | Graduée | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Marking Spot | Graduée | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10326042
|
Fisherbrand™
|
2 ml | Non | Non |
17.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11535884
|
Fisherbrand™
|
2 ml | Oui | Oui |
18.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11555894
|
Fisherbrand™
|
2,7 ml | Non | Non |
20.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Flacon avec col à sertir de 11 mm
Spécification
Transparent | |
Verre | |
À sertir | |
<100 μl | |
100 |
11.6 mm | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
Fond plat | |
ND11 |