Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons à filetage court de 9 mm, verre ambré 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en silicone/PTFE
Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés
Marque:  Fisherbrand™
73.48 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.27180kg
Code produit. 11595924
  • 77.35€ / 100 pièces
En stock
Description
  • ND9
  • 9mm
  • Verre
  • Ambré
  • Réparés
  • 1,5ml
  • Bouchon à vis
  • Orifice central (6 mm)
  • Polypropylène
  • PTFE/silicone
  • 1,0 mm d’épaisseur
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Spécification
Bleu
Ambrés
Verre
1,85 ml
Polypropylène
32 mm
Oui
Silicone beige / PTFE blanc
11,6 mm
Oui
100
Bouchon à vis
9-425