Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons à filetage court de 9 mm, verre ambré 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en silicone/PTFE
Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés
64.80€ - 77.35€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
Matériau | Verre |
Pré-fendu | Oui |
Volume (métrique) | 1,85 ml |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11595924
|
Fisherbrand™
|
Bleu | Silicone beige / PTFE blanc |
77.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11585924
|
Fisherbrand™
|
Bleu | Silicone blanc/PTFE bleu |
65.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16368367
|
Fisherbrand™
|
Transparent | Silicone blanc / PTFE rouge |
64.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- ND9
- 9mm
- Verre
- Ambré
- Réparés
- 1,5ml
- Bouchon à vis
- Orifice central (6 mm)
- Polypropylène
- PTFE/silicone
- 1,0 mm d’épaisseur
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Ambré | |
Verre | |
1,85 ml | |
en PP | |
32 mm | |
Oui |
11,6 mm | |
Oui | |
100 | |
Bouchon à vis | |
9-425 |