Learn More
OHAUS™ Balance de précision Adventurer™
La balance de précision Adventurer™ présente toutes les applications nécessaires à la pesée de routine et aux activités de mesure. Dotée d’un écran tactile en couleur, d’une mise en conformité aux BPL / BPF, de deux ports USB et de bien plus encore, la balance Adventurer™ est la balance la plus exhaustive de sa catégorie.
1130.00€ - 1500.00€
Spécification
Type de connexion | RS232, hôte USB, dispositif USB (inclus). Sortie de données BPL/BPF avec horloge en temps réel. |
---|---|
Type d’affichage | Écran graphique tactile VGA pleine couleur avec luminosité contrôlée par l'utilisateur |
Dimensions de l’écran | 109 mm |
Langues | chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), espagnol (MX) |
Temps de stabilisation | 1,500 s |
Code produit | Marque | Capacité | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15511936
|
OHAUS™
30206082 |
820 g | AX822/E |
1360.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15521936
|
OHAUS™
30206083 |
2200 g | AX2201 |
1500.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15531936
|
OHAUS™
30206084 |
2200 g | AX2201/E |
1130.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Stabilisation rapide et fonctionnement fiable améliorés grâce à l’option AutoCalTM qui garantit de grandes performances de pesée et des résultats précis et reproductibles pour les applications de laboratoire standard
- L’écran tactile en couleur avec un grand angle de vision permet d’accéder à toutes les applications des balances Adventurer, tandis que les deux ports USB dotés de la capacité de suivi des BPL / BPF permettent la surveillance et la communication des données
- Les modèles 1 mg disposent d’un pare-vent en deux parties, monté sur le dessus avec des portes qui s’ouvrent en grand offrant suffisamment de place pour l’installation de l’échantillon, tandis que les modèles 0,01 g et 0,1 g sont dotés de grands plateaux de pesée
Spécification
RS232, hôte USB, dispositif USB (inclus). Sortie de données BPL/BPF avec horloge en temps réel. | |
109 mm | |
1,500 s | |
354 x 230 x 100 mm |
Écran graphique tactile VGA pleine couleur avec luminosité contrôlée par l'utilisateur | |
chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), espagnol (MX) | |
Gramme, Milligramme, Carat, Once, Once Troy, Livre, Pennyweight, Grain, Newton, Momme, Mesghal, Tael Hong Kong, Tael Singapour, Tael Taiwan, Tical, Tola, Baht, Custom | |
175 mm |