Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif à filtrage lent sans cendres de grade 14
Utilisé pour les précipités fins tels que le dioxyde de plomb et le fluorure de calcium.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11738963
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Papier filtre à pores étroits
  • En fibres de linter de coton à 100 %
  • Lavé à l’acide et nettoyé à l’eau déminéralisée pour obtenir une grande pureté
  • Teneur en cendres de 0.007 %
  • Applications : industrie chimique, secteurs de l’alimentation et des boissons et analyse de l’atmosphère
Spécification
Spécification
Teneur en cendres : 0.007 %
100 % fibres de linters de coton
3 à 5 μm
Utilisé avec les précipités fins comme le dioxyde de plomb, le fluorure de calcium, le sulfure de nickel, le sulfure de zinc, le dioxyde et le molybdate de plomb
100/boîte
Papiers filtres quantitatifs sans cendre
Disque lisse
3 à 5 μm
100 s
14
0.15 mm
110 mm