Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif à filtrage lent sans cendres de grade 14
Utilisé pour les précipités fins tels que le dioxyde de plomb et le fluorure de calcium.
6.20€ - 38.30€
Spécification
Description | Teneur en cendres : 0.007 % |
---|---|
Format | Disque lisse |
Matériau | 100 % fibres de linters de coton |
Particle Retention | 3 à 5 μm |
Porosité | 3 à 5 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) | Format | Price | Quantity & Availability | ||||
11744203
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Disque uni |
17.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11778963
|
Fisherbrand™
|
185 mm | Disque lisse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11710145
|
Fisherbrand™
|
45 mm | Disque lisse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11797983
|
Fisherbrand™
|
70 mm | Disque uni |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11714203
|
Fisherbrand™
|
90 mm | Disque lisse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11738963
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Disque lisse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11724203
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Disque lisse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11748963
|
Fisherbrand™
|
125 mm | Disque lisse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11724213
|
Fisherbrand™
|
240 mm | Disque lisse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Papier filtre à pores étroits Fabriqué à 100 % en fibres de linters de coton
- Lavé avec de l’acide et nettoyé avec de l’eau déminéralisée pour obtenir une grande pureté
- La teneur en cendres est de 0,007 %
- Applications : Industries chimiques, agroalimentaires et analyse atmosphérique
Specifications
Teneur en cendres : 0.007 % | |
100 % fibres de linters de coton | |
3 à 5 μm | |
100/boîte | |
Papiers filtres quantitatifs sans cendre |
Disque lisse | |
3 à 5 μm | |
100 s | |
0.15 mm |