Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif à filtrage lent sans cendres de grade 14
Utilisé pour les précipités fins tels que le dioxyde de plomb et le fluorure de calcium.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Papier filtre à pores étroits Fabriqué à 100 % en fibres de linters de coton
- Lavé avec de l’acide et nettoyé avec de l’eau déminéralisée pour obtenir une grande pureté
- La teneur en cendres est de 0,007 %
- Applications : Industries chimiques, agroalimentaires et analyse atmosphérique
Spécification
Teneur en cendres : 0,007% | |
100 % en fibres de linters de coton | |
3 à 5 mu;m | |
Utilisé dans les précipités fins tels que le dioxyde de plomb, le fluorure de calcium, le sulfure de nickel, le sulfure de zinc, le dioxyde de carbone et le molybdate du plomb | |
100/boîte | |
Papiers filtres quantitatifs sans cendres |
Disque uni | |
3 à 5 mu;m | |
100 s | |
14 | |
0,15mm | |
70 mm |