Learn More
Econix™ Récipients pour papier non tranchant Bio-bins™
Utilisez les récipients pour papier et déchets non tranchants Econix™ Bio-bins™ de 5 L pour mettre au rebut les instruments à usage unique tout en réduisant les problèmes de remplissage excessif pour vos déchets cliniques non tranchants. Sa base allongée permet de poser à plat les instruments chirurgicaux et de laboratoire à usage unique.
Marque: Econix™ BEXBB1OR
121.22 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21679" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 4.95000kg
Description
- Fabriqués à partir de papier respectueux de l’environnement, issu d’une source renouvelable
- 96 % sans plastique
- Fabrication rigide et étanche
- Couvercle étanche intégré
- Pour une utilisation avec des objets non tranchants
- Approbation UN 3291
Spécification
1 L | |
Temporaire | |
Orange | |
500 mm | |
100 Pk. | |
270 mm | |
Pour déchets infectieux à faible risque | |
Non-Sharps Waste Container |
UN3291 | |
Space efficient fold-flat | |
90 W x 250H mm | |
120 mm | |
Non-sterile | |
Autoclavables | |
Papier |