Learn More
Econix™ Récipients pour papier non tranchant Bio-bins™
Utilisez les récipients pour papier et déchets non tranchants Econix™ Bio-bins™ de 5 L pour mettre au rebut les instruments à usage unique tout en réduisant les problèmes de remplissage excessif pour vos déchets cliniques non tranchants. Sa base allongée permet de poser à plat les instruments chirurgicaux et de laboratoire à usage unique.
97.45€ - 279.00€
Spécification
Type de produit | Non-Sharps Waste Container |
---|---|
Certifications/Conformité | UN3291 |
Type de bouchon | Temporaire |
Couleur | Orange |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12903675
|
Econix™
BEXBB1OR |
1 L |
174.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12993655
|
Econix™
BEXBB2OR |
2 L |
184.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12933675
|
Econix™
BEXBB5OR |
5 L |
279.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12933665
|
Econix™
BEXBBPIP6OR |
6 L |
142.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12973675
|
Econix™
BEXBB30OR |
30 L |
97.45€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Fabriqués à partir de papier respectueux de l’environnement, issu d’une source renouvelable
- 96 % sans plastique
- Fabrication rigide et étanche
- Couvercle étanche intégré
- Pour une utilisation avec des objets non tranchants
- Approbation UN 3291
Spécification
Non-Sharps Waste Container | |
Temporaire | |
Autoclavables |
UN3291 | |
Orange | |
Pour déchets infectieux à faible risque |