Learn More
Econix™ Récipients pour papier non tranchant Bio-bins™
Utilisez les récipients pour papier et déchets non tranchants Econix™ Bio-bins™ de 5 L pour mettre au rebut les instruments à usage unique tout en réduisant les problèmes de remplissage excessif pour vos déchets cliniques non tranchants. Sa base allongée permet de poser à plat les instruments chirurgicaux et de laboratoire à usage unique.
Marque:  Econix™ BEXBBPIP6OR
92.66 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21679" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 4.38300kg
Code produit. 12933665
  • 142.00€ / 40 pièces
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
  • Disponibles en quatre couleurs différentes
  • Utilisation
    • Déchets indésirables / humains
    • Déchets infectieux à faible risque
    • Déchets infectieux à risque élevé
    • Médicaments cytotoxiques / cytostatiques utilisés
Spécification
Spécification
6 L
Temporaire et permanent
Orange
500 mm
40 Paquets
Autoclavable
Papier
UN3291
Conique pour un empilage aisé
160 x 160 x 500 mm
160 mm
160 mm
Pour déchets infectieux à faible risque
Récipient pour déchets non tranchants