Learn More
Econix™ Récipients pour papier non tranchant Bio-bins™
Utilisez les récipients pour papier et déchets non tranchants Econix™ Bio-bins™ de 5 L pour mettre au rebut les instruments à usage unique tout en réduisant les problèmes de remplissage excessif pour vos déchets cliniques non tranchants. Sa base allongée permet de poser à plat les instruments chirurgicaux et de laboratoire à usage unique.
Marque:  Econix™ BEXBB5OR
194.37 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21679" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 10.26000kg
Code produit. 12933675
  • 279.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
  • Fabriqués à partir de papier respectueux de l’environnement, issu d’une source renouvelable
  • 96 % sans plastique
  • Fabrication rigide et étanche
  • Couvercle étanche intégré
  • Pour une utilisation avec des objets non tranchants
  • Approbation UN 3291
Spécification
Spécification
5 L
Temporary and Permanent
Orange
160 mm
Non-sterile
Autoclavable
Papier / 96 % non plastique
UN3291
Space efficient fold-flat
370 mm
Boîte de 100
160 mm
Pour déchets infectieux à faible risque
Récipient pour déchets non tranchants