Learn More
Velp Scientifica™ BOD Sensor BOD Analysis
Innovative, mercury-free and extremely reliable solution for BOD analysis (Biochemical Oxygen Demand)
Marque: Velp Scientifica™ SA10200137
2003.45 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21700" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 8.00000kg
Description
- Un moyen simple et facile de surveiller l’activité des micro-organismes’ dans les échantillons d’eau avec des résultats extrêmement fiables.
- La DBO mesure le changement de pression du gaz entre le début et la fin de l’analyse et donne un résultat exprimé en mg/l
- Mesure sur des échelles de DBO de 90, 250, 600 et 999 ppm
- Des valeurs plus élevées peuvent être mesurées en diluant l’échantillon
- S’adapte directement sur le flacon contenant l’échantillon
- Enregistre automatiquement 5 valeurs de DBO à intervalles de 24 heures
- Permet de poursuivre l’analyse pendant le week-end
- Résultats directement lisibles à tout moment, même après cinq jours
- Lecture directe en mg/l (ppm)
- Stations d’agitation compactes
- Les modèles avec stations d’agitation offrent une qualité d’agitation VELP
- Protection IP 54 contre les particules et les liquides
- Conformité CEI 1010 classe 3
Spécification
Analyse de la DBO (demande biochimique en oxygène) | |
CR 2430 | |
Technopolymère | |
Volume du flacon : 500 mL | |
Capteur de DBO ( x 10) (avec pièges KOH et batteries), station d’agitation, 10 positions 230 V/50 Hz (avec flacons & barres d’agitation) | |
3 kg |
Numérique | |
Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB | |
500/2 000 mbar (hPa) | |
Analyse de la DBO (demande biochimique en oxygène) | |
25 mois |