Learn More
Velp Scientifica™ BOD Sensor BOD Analysis
Innovative, mercury-free and extremely reliable solution for BOD analysis (Biochemical Oxygen Demand)
1661.52€ - 2395.00€
Spécification
Type | Analyse de la DBO (demande biochimique en oxygène) |
---|---|
Type d’affichage | Numérique |
Type de batterie | CR 2430 |
Type de connexion | Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB |
Matériau | Technopolymère |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17123174
|
Velp Scientifica™
SA10200136 |
Capteur de DBO (x 6) (avec pièges KOH et batteries), station d’agitation, 6 positions 230 V, 50 Hz (avec flacons & barres d’agitation) |
1661.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17133174
|
Velp Scientifica™
SA10200137 |
Capteur de DBO ( x 10) (avec pièges KOH et batteries), station d’agitation, 10 positions 230 V/50 Hz (avec flacons & barres d’agitation) |
2395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- A simple and easy way for monitoring the microorganisms’ activity in water samples with extremely reliable results.
- The BOD measures change in gas pressure between the beginning to the end of the analysis and give a result expressed in mg/L
- Measurement on scales of 90, 250, 600 and 999 ppm BOD
- Higher values can be measured by diluting the sample
- Fits directly on the bottle containing the sample
- Automatically stores 5 BOD values at 24-hour intervals
- Enables analysis to continue over the weekend
- Results directly readable at any time, even after five days
- Direct readout in mg/L (ppm)
- Compact stirring stations
- Models with stirring stations offer VELP stirring quality
- IP 54 protection against particle and liquid ingress
- Class 3 IEC 1010 conformity
Spécification
Analyse de la DBO (demande biochimique en oxygène) | |
CR 2430 | |
Technopolymère | |
Volume du flacon : 500 mL | |
25 mois |
Numérique | |
Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB | |
500/2 000 mbar (hPa) | |
Analyse de la DBO (demande biochimique en oxygène) |