Learn More
Corning™ Flacons cryogéniques à filetage interne
En PP pour offrir une stabilité dans des conditions de températures extrêmes. Les flacons cryogéniques à filetage interne Corning™ sont des récipients sûrs et sécurisés pour le stockage à très basse température de cultures cellulaires et d’échantillons biologiques précieux.
Marque: Corning™ 430489
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.13400kg
Alert:
Les flacons cryogéniques sont conçus pour un positionnement dans l’azote liquide en phase vapeur uniquement et ne doivent pas être conservés dans l’azote en phase liquide. L’immersion des tubes dans l’azote en phase liquide pourrait entraîner la pénétration de gaz liquéfié dans les tubes. Le cas échéant, le liquide serait rapidement vaporisé lors du retrait des tubes. Une violente explosion pourrait s’en suivre ou les tubes pourraient soudainement fuir (au niveau du bouchon, notamment).
Pour éviter l’explosion des tubes cryogéniques, ne remplissez pas excessivement les unités de stockage d’azote liquide. Examinez toujours les tubes avant utilisation afin de vous assurer de l’absence de défauts visibles autour du bouchon. Utilisez toujours des écrans faciaux intégraux, de lourds gants de protection et des vêtements de protection de laboratoire pour retirer les tubes du rack de stockage cryogénique. Laissez toujours les tubes se réchauffer lentement dans un Poste de Sécurité Microbiologique. Ne réutilisez jamais les tubes cryogéniques.
Includes: Rack en PS extrudé à 50 positions avec boîte, pour un transport facile
Description
Ces flacons sont des récipients sûrs et sécurisés pour le stockage à très basse température de cultures cellulaires et d’échantillons biologiques précieux. Fabriqués en PP pour offrir une stabilité dans des conditions de températures extrêmes.
- Fabriqués en PP pour résister à des températures allant jusqu’à -196°C
- Graduations noires avec grande pastille de marquage
- Les flacons sont équipés d’une rondelle en silicone pour un joint sécurisé.
- Les flacons autonomes de 2 ml sont disponibles en cinq couleurs de bouchons.
- Les flacons peuvent présenter un code couleur avec des inserts.
- Les flacons autostables ont une base spéciale qui leur permet d’être verrouillés dans un rack et un plateau cryogénique (réf. n°431131) pour une manipulation à une seule main.
- Rack en mousse gratuit avec chaque boîtier
- Sans DNAse / RNAse
- Stérile
- Apyrogènes
Avertissement ! Ne pas utiliser de flacons cryogéniques pour le stockage dans la phase liquide de l’azote liquide. Stockez uniquement les flacons en phase vapeur au-dessus du gaz liquéfié. Utilisez toujours un équipement de sécurité approprié lors du retrait des flacons du stockage cryogénique.
Spécification
Orange | |
12,7 mm | |
Stérile | |
Oui | |
500 | |
Rond | |
Interne | |
Oui | |
Bouchon | |
Certifié apyrogène et sans DNase / RNase |
Naturel | |
PP | |
2 ml | |
Rondelle de silicone, joint torique en caoutchouc | |
50 | |
-196°C | |
Oui | |
PP | |
47 mm | |
Oui |