Learn More
Corning™ Flacons cryogéniques à filetage interne
En PP pour offrir une stabilité dans des conditions de températures extrêmes. Les flacons cryogéniques à filetage interne Corning™ sont des récipients sûrs et sécurisés pour le stockage à très basse température de cultures cellulaires et d’échantillons biologiques précieux.
174.71€ - 441.78€
Spécification
Couleur de bouchon | Orange |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matériau | PP |
Stérilité | Stérile |
Graduée | Oui |
Alert:
Les flacons cryogéniques sont conçus pour un positionnement dans l’azote liquide en phase vapeur uniquement et ne doivent pas être conservés dans l’azote en phase liquide. L’immersion des tubes dans l’azote en phase liquide pourrait entraîner la pénétration de gaz liquéfié dans les tubes. Le cas échéant, le liquide serait rapidement vaporisé lors du retrait des tubes. Une violente explosion pourrait s’en suivre ou les tubes pourraient soudainement fuir (au niveau du bouchon, notamment).
Pour éviter l’explosion des tubes cryogéniques, ne remplissez pas excessivement les unités de stockage d’azote liquide. Examinez toujours les tubes avant utilisation afin de vous assurer de l’absence de défauts visibles autour du bouchon. Utilisez toujours des écrans faciaux intégraux, de lourds gants de protection et des vêtements de protection de laboratoire pour retirer les tubes du rack de stockage cryogénique. Laissez toujours les tubes se réchauffer lentement dans un Poste de Sécurité Microbiologique. Ne réutilisez jamais les tubes cryogéniques.
Includes: Rack en PS extrudé à 50 positions avec boîte, pour un transport facile
Codice del prodotto | Marca | Hauteur (métrique) | Volume (métrique) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Hauteur (métrique) | Volume (métrique) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10449521
|
Corning™
430656 |
92,1 mm | 5 mL |
441.78€
500 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10640122
|
Corning™
430490 |
70 mm | 4 ml |
426.94€
500 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10546243
|
Corning™
431386 |
39,8 mm | 2 mL |
174.71€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10167051
|
Corning™
430492 |
90,2 mm | 5 ml |
441.78€
500 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10534211
|
Corning™
430491 |
71,2 mm | 4 ml |
441.78€
500 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10398321
|
Corning™
430487 |
41,6 mm | 1,2 ml |
345.48€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10418571
|
Corning™
430488 |
49 mm | 2 ml |
345.48€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10630122
|
Corning™
430489 |
47 mm | 2 ml |
345.48€
500 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Descrizione
Ces flacons sont des récipients sûrs et sécurisés pour le stockage à très basse température de cultures cellulaires et d’échantillons biologiques précieux. Fabriqués en PP pour offrir une stabilité dans des conditions de températures extrêmes.
- Filetage interne
- Graduations noires et grande pastille de marquage pour faciliter la mesure et l’identification de l’échantillon
- Stérilisés aux rayons gamma
- Supportent des températures jusqu’à -196°C
- Certifiés apyrogènes et sans DNase / RNase
- Conception spéciale de la base des flacons autostables qui permet de les bloquer dans des racks cryogéniques pour les manipuler d’une seule main
Specifica
Orange | |
PP | |
Oui | |
-196°C | |
Oui | |
PP | |
Oui |
Naturel | |
Stérile | |
50 | |
Interne | |
Oui | |
Certifié apyrogène et sans DNase / RNase |