Learn More
Sartorius Balance ultra-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCE
Cubis™ II Semi-Micro Balance features fully customizable hardware, software, and connectivity
Marque:  Sartorius MCE6.6S-2S00-M
Informations supplémentaires : Poids : 9.30000kg
Code produit. 16447445
  • 33010.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-08-2024
Description
  • Système de pesage monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Supports pour échantillon individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
  • Audit Trail intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Excellent service d’assistance
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
    (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Prestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
Spécification
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet
Écran tactile TFT avec affichage lisible et interface utilisateur facile à utiliser
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
± 5 μg
Balance Ultra-Micro
Module de pesée / électrique 340/315
Module de pesée / électrique 121/61
120/240 V
50/60 Hz (± 5 %)
6,1 g
1 μg
± 3 μg
Pare-vent M : Motorisé pour les micro-balances
5 sec
10 ans
240 mm
6,4 à 7,1 kg
100/240 V (± 10 %)