Learn More
Sartorius Balance ultra-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCE
Cubis™ II Semi-Micro Balance features fully customizable hardware, software, and connectivity
33010.00€
Spécification
Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet |
---|---|
Type d’affichage | Écran tactile TFT avec affichage lisible et interface utilisateur facile à utiliser |
Comprend | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine |
Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium |
Type | Balance Ultra-Micro |
Code produit | Marque | Capacité | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16437445
|
Sartorius
MCE6.6S-2S00-F |
6,1 g | Pare-vent F : À filtre |
33010.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16447445
|
Sartorius
MCE6.6S-2S00-M |
6,1 g | Pare-vent M : Motorisé pour les micro-balances |
33010.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Monolithical weighing system
- Integrated climate sensors
- Individual sample holders
- Error-free operation
- Individual QApp workflows
- Motorized auto-leveling
- Full end-to-end data integrity
- Integrated audit-trail
- State-of-the-art user management
- Excellent service support
- Integrated status center
- Integrated service functions
- Preventive maintenance on accredited standards
- TFT touch screen operation with readable display and easy to operate user interface
- Software Factory installed basic set of essential weighing applications
- Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor (draft shield M), or gesture sensor (optional) learning capability
Garantie
Garantie 10 ans
Spécification
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet | |
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine | |
Balance Ultra-Micro | |
6,4 à 7,1 kg | |
100/240 V (± 10 %) |
Écran tactile TFT avec affichage lisible et interface utilisateur facile à utiliser | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
10 ans | |
120/240 V | |
50/60 Hz (± 5 %) |