Learn More
Sartorius Cylindrical Weight
Individual Cylindrical Weights are made from special steel that is highly polished, non-magnetizable, and highly corrosion-resistant.
Marque: Sartorius YCW5138-02
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Poids individuels de 1 g à 50 kg
- Matériau : Acier spécial, hautement poli, non magnétisable, hautement résistant à la corrosion
- Densité de 8,0 g/cm3
- Conditionnement des poids : De 1 g à 20 g dans un étui en plastique, de 50 g à 500 g dans un étui en bois
- À partir de 1 kg, avec des gants fournis
Spécification
Poids de calibrage | |
Certificat DAkkS | |
Aluminum, argent nickel, acier inoxydable | |
8,0 g/cm3 |
1,10 lb | |
OIML F1 | |
100 g |