Learn More
Sartorius Cylindrical Weight
Individual Cylindrical Weights are made from special steel that is highly polished, non-magnetizable, and highly corrosion-resistant.
177.00€ - 1220.00€
Spécification
Type de produit | Poids de calibrage |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat DAkkS |
Matériau | Aluminum, argent nickel, acier inoxydable |
Densité | 8,0 g/cm3 |
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Classification | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Classification | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15712785
|
Sartorius
YCW3528-02 |
5 g | OIML E2 |
177.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15459953
|
Sartorius
YCW4128-02 |
10 g | OIML E2 |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16313156
|
Sartorius
YCW5138-02 |
100 g | OIML F1 |
193.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16323156
|
Sartorius
YCW5538-02 |
500 g | OIML F1 |
328.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16343156
|
Sartorius
YCW6128-02 |
1 kg | OIML E2 |
535.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16353156
|
Sartorius
YCW6228-02 |
2 kg | OIML E2 |
775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16363156
|
Sartorius
YCW6538-02 |
5 kg | OIML F1 |
710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16383156
|
Sartorius
YCW7138-02 |
10 kg | OIML F1 |
1220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Individual weights from 1 g to 50 kg
- Material: Special steel, highly polished, non-magnetizable, highly corrosion-resistant
- Density 8.0 g/cm3
- Packaging of the weights: From 1 g up to 20 g in a plastic case, from 50 g up to 500 g in a wooden case
- From 1 kg an up, additionally supplied with gloves
Spécification
Poids de calibrage | |
Certificat DAkkS | |
Aluminum, argent nickel, acier inoxydable | |
8,0 g/cm3 |