Learn More
Fisherbrand™ Lampes au deutérium
Conçues pour être compatibles avec une grande variété d’instruments. Les lampes au deutérium Fisherbrand™ sont testées individuellement, certifiées et garanties selon les mêmes spécifications que les lampes OEM.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Fabriquées dans des installations de fabrication de pointe agréées par les fabricants de lampes
- Traçabilité complète des produits fabriqués
- Lampes disponibles pour tous les principaux instruments
Spécification
Lampe au deutérium | |
400/185 nm | |
Jasco UV970 975 (B et C) 1570 1575 2070 2075 3075, MD900 MD1500 MD2000 |
UV | |
0,6 mm | |
1 de chaque |