Learn More
Fisherbrand™ Lampes au deutérium
Conçues pour être compatibles avec une grande variété d’instruments. Les lampes au deutérium Fisherbrand™ sont testées individuellement, certifiées et garanties selon les mêmes spécifications que les lampes OEM.
130.00€ - 1906.62€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16290942
|
Fisherbrand™
|
Waters Acquity 2489/2998 |
830.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16280942
|
Fisherbrand™
|
Varian Prostar 340 345 |
855.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16240942
|
Fisherbrand™
|
Hitachi séries L et U |
595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16290932
|
Fisherbrand™
|
ABI 757 759 783A 785A 1000S 980 120A 130A |
420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16230942
|
Fisherbrand™
|
Jasco V-500 530 550, 560 570 600 630 650 660 670 700 et 7800 7850 |
720.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16210942
|
Fisherbrand™
|
DAD Agilent 1290 |
758.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16250942
|
Fisherbrand™
|
LC480 PE Lambda 2 à 45 800 900 Bio, série 55X |
690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16220942
|
Fisherbrand™
|
Jasco UV970 975 (B et C) 1570 1575 2070 2075 3075, MD900 MD1500 MD2000 |
700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16270942
|
Fisherbrand™
|
DAD Varian Prostar 330 |
855.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15314068
|
Fisherbrand™
|
Détecteur à longueur d’onde variable Agilent 1100 longue durée de vie |
149.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15344068
|
Fisherbrand™
|
Détecteur à réseau de diodes Agilent 1100, 8453 |
640.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15344078
|
Fisherbrand™
|
Varian Prostar 325 335 longue durée de vie |
1075.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15374068
|
Fisherbrand™
|
Dionex Ultimate UVD 3000 Nano LC D2 |
1295.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15374078
|
Fisherbrand™
|
Waters 2487 longue durée de vie |
130.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16260942
|
Fisherbrand™
|
Spectrophotomètre Shimadzu série UV et BioSpec-mini |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16200942
|
Fisherbrand™
|
DAD Agilent séries 1100, 1200 G1315/G1365 C et D |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15354068
|
Fisherbrand™
|
Détecteur à réseau de diodes Agilent 1100, 1200 longue durée de vie |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15364068
|
Fisherbrand™
|
Dionex PDA-100, PDA-3000, AD-25 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15364078
|
Fisherbrand™
|
Détecteur à réseau de photodiodes Waters 996, 2996 longue durée de vie |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15324078
|
Fisherbrand™
|
Shimadzu LC2010 longue durée de vie, D2 longue durée de vie |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15334078
|
Fisherbrand™
|
Varian UV50/100/200 9050 Prostar 31 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15394068
|
Fisherbrand™
|
Shimadzu SPD-10A, AVP, AV, AVVP, M1 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Fabriquées dans des installations de fabrication de pointe agréées par les fabricants de lampes
- Traçabilité complète des produits fabriqués
- Lampes disponibles pour tous les principaux instruments
Spécification
Lampe au deutérium |