Learn More
Fisherbrand™ Lampes au deutérium
Conçues pour être compatibles avec une grande variété d’instruments. Les lampes au deutérium Fisherbrand™ sont testées individuellement, certifiées et garanties selon les mêmes spécifications que les lampes OEM.
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 16290932
  • 420.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-08-2024
Description
  • Fabriquées dans des installations de fabrication de pointe agréées par les fabricants de lampes
  • Traçabilité complète des produits fabriqués
  • Lampes disponibles pour tous les principaux instruments
Spécification
Spécification
Lampe au deutérium
400/185 nm
ABI 757 759 783A 785A 1000S 980 120A 130A
UV
1 mm