Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar de transport isolés
Pour le stockage et le transport de produits sensibles à la température tels que la neige carbonique. Les flacons Dewar de transport isolés KGW Isotherm™ présentent une conception robuste en verre borosilicaté 3.3.
Marke: KGW Isotherm™ 1221
Code nomenclature Nacres: NB.51
Additional Details : Poids : 1.26000kg
Beschreibung
- Refroidissement de petits échantillons
- Argenté et sous vide
- Applications flexibles en laboratoire
- Comprend une poignée en aluminium
- Avec couvercle isolé maintenu par deux clips à ressort
- Disponible avec couvercle en métal revêtu de bleu ou couvercle en acier inox
Spezifikation
Couvercle isolé, maintenu par deux pinces à ressort, poignée | |
Refroidissement de petits échantillons | |
215 mm | |
Verre borosilicaté | |
Couvercle en acier inoxydable |
100 mm | |
150 mm | |
120 mm | |
1000 ml |