Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar de transport isolés
Pour le stockage et le transport de produits sensibles à la température tels que la neige carbonique. Les flacons Dewar de transport isolés KGW Isotherm™ présentent une conception robuste en verre borosilicaté 3.3.
260.76€ - 731.40€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
À utiliser avec (application) | Refroidissement de petits échantillons |
Comprend | Couvercle isolé, maintenu par deux pinces à ressort, poignée |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description de l’article | Hauteur (métrique) intérieure | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description de l’article | Hauteur (métrique) intérieure | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10613131
|
KGW Isotherm™
1213 |
3000 ml | Blue-coated metal cover | 230 mm | 138 mm |
337.81€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10312861
|
KGW Isotherm™
1212 |
2000 ml | Blue-coated metal cover | 170 mm | 138 mm |
365.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10047870
|
KGW Isotherm™
1211 |
1000 ml | Couvercle en métal revêtu de bleu | 150mm | 100mm |
260.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10199410
|
KGW Isotherm™
1222 |
2000 ml | Couvercle en acier inoxydable | 170 mm | 138 mm |
731.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10017910
|
KGW Isotherm™
1221 |
1000 ml | Couvercle en acier inoxydable | 150 mm | 100 mm |
619.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Refroidissement de petits échantillons
- Argenté et sous vide
- Applications flexibles en laboratoire
- Comprend une poignée en aluminium
- Avec couvercle isolé maintenu par deux clips à ressort
- Disponible avec couvercle en métal revêtu de bleu ou couvercle en acier inox
Spécification
Verre borosilicaté | |
Refroidissement de petits échantillons | |
Couvercle isolé, maintenu par deux pinces à ressort, poignée |