Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar de transport isolés
Pour le stockage et le transport de produits sensibles à la température tels que la neige carbonique. Les flacons Dewar de transport isolés KGW Isotherm™ présentent une conception robuste en verre borosilicaté 3.3.
Marque:  KGW Isotherm™ 1211
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.56000kg
Code produit. 10047870
  • 260.76€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
  • Refroidissement des petits échantillons
  • Plaqués argent et sous vide
  • Applications flexibles en laboratoire
  • Comprennent une poignée en aluminium
  • Comprennent un couvercle hermétique, tenu par deux clips à ressort
  • Disponibles avec un couvercle métallique à revêtement bleu ou un couvercle en acier inox
Spécification
Spécification
Couvercle isolé, maintenu par deux pinces à ressort, poignée
Refroidissement de petits échantillons
215mm
Verre borosilicaté
Couvercle en métal revêtu de bleu
100mm
150mm
120mm
1000 ml